609358
Potassium cyanate-15N
≥98 atom % 15N, ≥95% (CP)
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
≥98 atom % 15N
Essai
≥95% (CP)
Forme
solid
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES
[K+].[O-]C#[15N]
InChI
1S/CHNO.K/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1/i2+1;
Clé InChI
GKKCIDNWFBPDBW-CGOMOMTCSA-M
Catégories apparentées
Conditionnement
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable