Principaux documents
608165
Sigma-Aldrich
Glycine-13C2,15N ethyl ester hydrochloride
98 atom % 15N, 99 atom % 13C
Synonyme(s) :
Ethyl glycinate-13C2,15N hydrochloride
About This Item
Formule linéaire :
H215N13CH213COOCH2CH3·HCl
Poids moléculaire :
142.56
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Forme
solid
Pf
145-146 °C (lit.)
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES 
Cl.CCO[13C](=O)[13CH2][15NH2]
InChI
1S/C4H9NO2.ClH/c1-2-7-4(6)3-5;/h2-3,5H2,1H3;1H/i3+1,4+1,5+1;
Clé InChI
TXTWXQXDMWILOF-XNBXTRTGSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable