608106
L-Methionine-13C5,15N
98 atom % 13C, 98 atom % 15N, 95% (CP)
Synonyme(s) :
SILAC Amino Acid, L-Methionine-ul-13C,15N
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
98 atom % 13C
98 atom % 15N
Niveau de qualité
Pureté
95% (CP)
Forme
solid
Activité optique
[α]25/D +23.1°, c = 1 in 1 M HCl
Technique(s)
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
Pf
284 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES
[13CH3]S[13CH2][13CH2][13C@H]([15NH2])[13C](O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Clé InChI
FFEARJCKVFRZRR-XAFSXMPTSA-N
Catégories apparentées
Application
Conditionnement
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable