Documents
607487
Sigma-Aldrich
Sodium formate-13C,d
98 atom % D, 99 atom % 13C
Synonyme(s) :
Formic-13C,d acid, sodium salt
About This Item
Formule linéaire :
D13CO2Na
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
70.01
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
98 atom % D
Forme
solid
Pf
259-262 °C (lit.)
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
[Na+].[2H][13C]([O-])=O
InChI
1S/CH2O2.Na/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);/q;+1/p-1/i1+1D;
Clé InChI
HLBBKKJFGFRGMU-PZAJRUEUSA-M
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable