Principaux documents
298034
Sigma-Aldrich
Acetic acid-1-13C,d4
99 atom % 13C, 98 atom % D
1 G
1 040,00 $
1 040,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 G
1 040,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CD313CO2D
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
65.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
1 040,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Densité de vapeur
2.07 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
11.4 mmHg ( 20 °C)
Pureté isotopique
99 atom % 13C
98 atom % D
Essai
99% (CP)
Température d'inflammation spontanée
800 °F
Limite d'explosivité
16 %
Indice de réfraction
n20/D 1.3715 (lit.)
pb
117-118 °C (lit.)
Pf
16.2 °C (lit.)
Densité
1.136 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+5
Chaîne SMILES 
[2H]O[13C](=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)/i1D3,2+1/hD
Clé InChI
QTBSBXVTEAMEQO-OIFRIMMXSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
À utiliser avec
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
104.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
40 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Pol Arranz-Gibert et al.
Scientific reports, 9(1), 4875-4875 (2019-03-21)
In recent decades, peptide blood-brain barrier shuttles have emerged as a promising solution for brain drugs that are not able to enter this organ. The research and development of these compounds involve the use of in vitro cell-based models of