634379
2-Keto-3-(methyl-13C,d2)-butyric acid-4-13C,d2 sodium salt
98 atom % D, 98 atom % 13C
Synonyme(s) :
Sodium α-ketoisovalerate-3-(methyl-13C,d2),4-13C,d2
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
98 atom % 13C
98 atom % D
Forme
solid
Technique(s)
bio NMR: suitable
Pf
227-230 °C (lit.)
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES
[Na+].[2H][13CH]([2H])C([13CH]([2H])[2H])C(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C5H8O3.Na/c1-3(2)4(6)5(7)8;/h3H,1-2H3,(H,7,8);/q;+1/p-1/i1+1D2,2+1D2;
Clé InChI
WIQBZDCJCRFGKA-YVAKGFCFSA-M
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articles
We presents an informational article concerning biomolecular NMR and the use of Isotope Labeling Methods for Protein Dynamics Studies.