60720
Ketone Moschus
≥97.0% (N)
Synonyme(s) :
4-tert-Butyl-2,6-dimethyl-3,5-dinitroacetophenone, Musk ketone
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥97.0% (N)
Pf
134-137 °C
Chaîne SMILES
CC(=O)c1c(C)c(c(c(c1C)[N+]([O-])=O)C(C)(C)C)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H18N2O5/c1-7-10(9(3)17)8(2)13(16(20)21)11(14(4,5)6)12(7)15(18)19/h1-6H3
Clé InChI
WXCMHFPAUCOJIG-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
>334.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 168 °C - closed cup