Principaux documents
57524
Supelco
1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta[g]-2-benzopyran
analytical standard
Synonyme(s) :
1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran, Hexamethylindanopyran
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H26O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
258.40
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
85151701
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥80.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Indice de réfraction
n20/D 1.510-1.540
Application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES 
CC1(C)C(C)C(C)(C)C2=CC3=C(C(C)COC3)C=C21
InChI
1S/C18H26O/c1-11-14-10-16-15(9-13(14)7-8-19-11)17(3,4)12(2)18(16,5)6/h9-12H,7-8H2,1-6H3
Clé InChI
YWMTVUUYOAIDBC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta[g]-2-benzopyran may be used as a reference standard in the determination of the analyte in fragrances using bi-dimensional gas chromatography coupled with quadrupole mass spectrometry (GCxGC-QMS).[1]
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
291.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
144 °C - Pensky-Martens closed cup
Routine quantification of 54 allergens in fragrances using comprehensive two-dimensional gas chromatography-quadrupole mass spectrometry with dual parallel secondary columns. Part I: Method development.
Belhassen E, et al.
Flavour and Fragrance Journal, 33(1), 63-74 (2018)
Óscar Castro et al.
Journal of chromatography. A, 1591, 55-61 (2019-01-20)
A novel solid phase microextraction Arrow (SPME Arrow) system has been applied for the first time to determine synthetic musk fragrances in fish samples. The lack of regulation concerning the concentration of musk fragrances in fish along with the risk