Principaux documents
607177
Sigma-Aldrich
Carbon-12C monoxide-18O
99.9 atom % 12C, 95 atom % 18O
About This Item
Formule linéaire :
12C18O
Poids moléculaire :
30.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
99.9 atom % 12C
95 atom % 18O
Forme
gas
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
[C-]#[18O+]
InChI
1S/CO/c1-2/i2+2
Clé InChI
UGFAIRIUMAVXCW-HQMMCQRPSA-N
Conditionnement
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Raccord cannelé
Réf. du produit
Description
Tarif
Régulateur
Réf. du produit
Description
Tarif
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas - Repr. 1A - STOT RE 1 Inhalation
Organes cibles
Heart
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable