Documents
603813
Sigma-Aldrich
Propionaldehyde-1-13C
99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonyme(s) :
1-Propanal-13C
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH213CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
59.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
98% (CP)
Point d'ébullition
46-50 °C (lit.)
Pf
-81 °C (lit.)
Densité
0.819 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
CC[13CH]=O
InChI
1S/C3H6O/c1-2-3-4/h3H,2H2,1H3/i3+1
Clé InChI
NBBJYMSMWIIQGU-LBPDFUHNSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-22.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-30 °C - closed cup