Documents
603333
Sigma-Aldrich
1-Butene-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2CH=13CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
57.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
CCC=[13CH2]
InChI
1S/C4H8/c1-3-4-2/h3H,1,4H2,2H3/i1+1
Clé InChI
VXNZUUAINFGPBY-OUBTZVSYSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameGas cylinder
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Gas 1 - Press. Gas Compr. Gas
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-112.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-80.00 °C - closed cup