Principaux documents
597996
Sigma-Aldrich
4,6-Diethyldibenzothiophene
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H16S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.36
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
49-50 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCc1cccc2c3cccc(CC)c3sc12
InChI
1S/C16H16S/c1-3-11-7-5-9-13-14-10-6-8-12(4-2)16(14)17-15(11)13/h5-10H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
UMQGGSYHJPHWFV-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable