Key Documents
597422
Sigma-Aldrich
Chloromethyl(methyl)dimethoxysilane
97%
About This Item
Formule linéaire :
ClH2CSi(OCH3)2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.67
Numéro Beilstein :
2069906
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
97%
Densité
1.064 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CO[Si](C)(CCl)OC
InChI
1S/C4H11ClO2Si/c1-6-8(3,4-5)7-2/h4H2,1-3H3
Clé InChI
ZXZMFKUGAPMMCJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
131.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
55 °C - closed cup