Key Documents
597104
Sigma-Aldrich
2-Amino-15N-4,6-dimethoxypyrimidine-15N2
99 atom % 15N, 97% (CP)
Synonyme(s) :
4,6-dimethoxy-2-Pyrimidinamine-N,1,3-15N3
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H915N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 15N
Pureté
97% (CP)
Forme
solid
Pf
94-96 °C (lit.)
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES 
COc1cc(OC)[15n]c([15NH2])[15n]1
InChI
1S/C6H9N3O2/c1-10-4-3-5(11-2)9-6(7)8-4/h3H,1-2H3,(H2,7,8,9)/i7+1,8+1,9+1
Clé InChI
LVFRCHIUUKWBLR-ULEDQSHZSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable