Documents
596353
Sigma-Aldrich
Triethoxy(1-phenylethenyl)silane
98%
About This Item
Formule linéaire :
(C2H5O)3SiC(CH2)C6H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
266.41
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.4800 (lit.)
Point d'ébullition
264-265 °C (lit.)
Densité
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCO[Si](OCC)(OCC)C(=C)c1ccccc1
InChI
1S/C14H22O3Si/c1-5-15-18(16-6-2,17-7-3)13(4)14-11-9-8-10-12-14/h8-12H,4-7H2,1-3H3
Clé InChI
DKFGYGJKRWRIPR-UHFFFAOYSA-N
Application
A silicon-based nucleophile shown to be reactive in Pd-catalyzed cross-coupling reactions.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
195.1 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
90.6 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Denmark, S. E.; Ober, M. H.
Aldrichimica Acta, 36, 75-75 (2003)