Principaux documents
436186
Sigma-Aldrich
Sodium hexafluoroacetylacetonate
97%
Synonyme(s) :
Sodium 1,1,1,5,5,5-hexafluoroacetylacetonate, Sodium hexafluoroacetylacetonate, Sodium hexafluoroacetylacetone
5 G
253,00 $
253,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
253,00 $
About This Item
Formule linéaire :
NaC5HF6O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
230.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
253,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Forme
powder or crystals
Pertinence de la réaction
core: sodium
Chaîne SMILES 
[Na+].[O-]\C(=C/C(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H2F6O2.Na/c6-4(7,8)2(12)1-3(13)5(9,10)11;/h1,12H;/q;+1/p-1/b2-1-;
Clé InChI
AWUDPEKDPFGDOP-ODZAUARKSA-M
Application
Recently employed in the solid-phase synthesis of chromium β-diketonates,[1] in the preparation of novel catalytic ruthenium diphosphine complexes[2] and in the preparation of a series of new copper chemical vapor deposition (CVD) precursors.[3]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Rec. Trav. Chim., 114, 242-242 (1995)
Zh. Neorg. Khim., 41, 411-411 (1996)
Organometallics, 14, 2641-2641 (1995)