Principaux documents
489158
Sigma-Aldrich
Triethyl(silane-d)
97 atom % D
Synonyme(s) :
Deuterated triethylsilane
500 MG
292,00 $
292,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
500 MG
292,00 $
About This Item
Formule linéaire :
(C2H5)3SiD
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
117.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
292,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
97 atom % D
Niveau de qualité
Essai
99% (CP)
Indice de réfraction
n20/D 1.4117 (lit.)
pb
107 °C (lit.)
Densité
0.737 g/mL at 25 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
[2H][Si](CC)(CC)CC
InChI
1S/C6H16Si/c1-4-7(5-2)6-3/h7H,4-6H2,1-3H3/i7D
Clé InChI
AQRLNPVMDITEJU-WHRKIXHSSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable