Principaux documents
595969
Sigma-Aldrich
Disperse Orange 3 acrylamide
Synonyme(s) :
4-Methacryloylamino-4′-nitroazobenzene
About This Item
Formule linéaire :
NO2C6H4N2C6H4NHCOCH=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
296.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
solid
Pf
206.5 °C (dec.) (lit.)
λmax
222 nm (2nd)
222 nm (2nd)
375 nm
375 nm
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(NC(=O)C=C)cc2
InChI
1S/C15H12N4O3/c1-2-15(20)16-11-3-5-12(6-4-11)17-18-13-7-9-14(10-8-13)19(21)22/h2-10H,1H2,(H,16,20)/b18-17+
Clé InChI
UFJASOUPUMZANE-ISLYRVAYSA-N
Autres remarques
NLO material
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable