Principaux documents
595578
Sigma-Aldrich
Ethyl [bis(2,2,2-trifluoroethoxy)phosphinyl]acetate
≥96%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H11F6O5P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
332.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Niveau de qualité
Essai
≥96%
Indice de réfraction
n20/D 1.3730 (lit.)
pb
249-250 °C (lit.)
Densité
1.403 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
fluoro
phosphonate
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)CP(=O)(OCC(F)(F)F)OCC(F)(F)F
InChI
1S/C8H11F6O5P/c1-2-17-6(15)3-20(16,18-4-7(9,10)11)19-5-8(12,13)14/h2-5H2,1H3
Clé InChI
HBYHPBCAZBLFTD-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter