Principaux documents
317039
Sigma-Aldrich
(+)-B-Methoxydiisopinocampheylborane
Synonyme(s) :
(+)-Diisopinocampheylmethoxyborane
5 G
109,00 $
25 G
345,00 $
109,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
109,00 $
25 G
345,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C21H37BO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
316.33
Beilstein:
6370228
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
109,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
solid
Chaîne SMILES 
COB([C@H]1CC2CC([C@@H]1C)C2(C)C)[C@H]3CC4CC([C@@H]3C)C4(C)C
InChI
1S/C21H37BO/c1-12-16-8-14(20(16,3)4)10-18(12)22(23-7)19-11-15-9-17(13(19)2)21(15,5)6/h12-19H,8-11H2,1-7H3/t12-,13-,14+,15+,16-,17-,18-,19-/m0/s1
Clé InChI
IAQXEQYLQNNXJC-JPDDNCELSA-N
Application
Both (+)- and (-)-forms are precursors to B-allyldiisopinocampheylborane derivatives, which are subsequently reacted with aldehydes to give homoallylic alcohols[1] and β-amino alcohols[2] of high enantiomeric excess.[3]
Reactant involved in:
  • Oxidative cyclization and alkylation for synthesis of ionomycin
  • Intramolecular conjugate addition for tetrahydropyran synthesis
  • Aldol addition and Suzuki coupling reactions
  • Allylation
  • Synthesis of alkanols
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
The Journal of Organic Chemistry, 56, 401-401 (1991)
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 339-339 (1993)
Aldrichimica Acta, 20, 9-9 (1987)