Principaux documents
595330
Sigma-Aldrich
Iridium(III) chloride hydrochloride hydrate
99.98% trace metals basis
About This Item
Formule linéaire :
IrCl3 · xH2O · yHCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
298.58 (anhydrous free base basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Essai
99.98% trace metals basis
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: iridium
Impuretés
≤300.0 ppm Trace Metal Analysis
Densité
5.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O.Cl.Cl[Ir](Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.Ir.H2O/h4*1H;;1H2/q;;;;+3;/p-3
Clé InChI
ZRPRRAOCEABMND-UHFFFAOYSA-K
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable