Principaux documents
334480
Sigma-Aldrich
Iridium(IV) chloride hydrate
technical grade
Synonyme(s) :
Iridium tetrachloride hydrate, Tetrachloroiridium hydrate
500 MG
224,00 $
224,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 MG
224,00 $
About This Item
Formule linéaire :
lrCl4 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
334.03 (anhydrous basis)
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
224,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
technical grade
Forme
crystalline
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: iridium
Concentration
48-55% Ir (after reduction with magnesium, gravimetric)
Pf
>350 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O.Cl[Ir](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.Ir.H2O/h4*1H;;1H2/q;;;;+4;/p-4
Clé InChI
KVDBPOWBLLYZRG-UHFFFAOYSA-J
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.