Documents
595225
Sigma-Aldrich
1-(1,1-Dimethylheptyl)-3,5-dimethoxybenzene
97%
About This Item
Formule linéaire :
H3C(CH2)5 C(CH3)2 C6H3(OCH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
264.40
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Indice de réfraction
n20/D 1.500 (lit.)
Point d'ébullition
122 °C/0.5 mmHg (lit.)
Densité
0.943 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCCC(C)(C)c1cc(OC)cc(OC)c1
InChI
1S/C17H28O2/c1-6-7-8-9-10-17(2,3)14-11-15(18-4)13-16(12-14)19-5/h11-13H,6-10H2,1-5H3
Clé InChI
MYYOUJBZUGHFNX-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable