Principaux documents
684279
Sigma-Aldrich
2,2,3,3-Tetrafluoropropyl Acrylate-1-13C,2,3,3-d3
98 atom % 13C, 98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
CD2=CD13CO2CH2CF2CHF2
Poids moléculaire :
190.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % 13C
98 atom % D
Essai
97% (CP)
Forme
liquid
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
[2H]\C([2H])=C(/[2H])[13C](=O)OCC(F)(F)C(F)F
InChI
1S/C6H6F4O2/c1-2-4(11)12-3-6(9,10)5(7)8/h2,5H,1,3H2/i1D2,2D,4+1
Clé InChI
VHJHZYSXJKREEE-ZPYCZKLBSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
114.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
46 °C - closed cup