Documents
594822
Sigma-Aldrich
Methyl 2,5-difluorobenzoate
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H6F2O2
Poids moléculaire :
172.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Indice de réfraction
n20/D 1.4850 (lit.)
Point d'ébullition
204-205 °C (lit.)
Densité
1.265 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC(=O)c1cc(F)ccc1F
InChI
1S/C8H6F2O2/c1-12-8(11)6-4-5(9)2-3-7(6)10/h2-4H,1H3
Clé InChI
UDBLTZWJCWPYBA-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves