Principaux documents
594776
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethoxybenzonitrile
97%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3O)2C6H3CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.17
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
81-85 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
nitrile
Chaîne SMILES 
COc1ccc(OC)c(c1)C#N
InChI
1S/C9H9NO2/c1-11-8-3-4-9(12-2)7(5-8)6-10/h3-5H,1-2H3
Clé InChI
HWAMEJIMXIXLIH-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable