Principaux documents
594326
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-fluoroiodobenzene
97%
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H3(F)I
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
300.89
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.6280 (lit.)
pb
224-225 °C (lit.)
Densité
2.323 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
fluoro
iodo
Chaîne SMILES 
Fc1ccc(I)c(Br)c1
InChI
1S/C6H3BrFI/c7-5-3-4(8)1-2-6(5)9/h1-3H
Clé InChI
GKGPZAZTXZCUMU-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter