Principaux documents
594091
Sigma-Aldrich
Ammonium-15N,d4 deuteroxide solution
~3 N in D2O, 99 atom % 15N, 98 atom % D
About This Item
Formule linéaire :
15ND4OD/D2O soln.
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
41.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352119
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
99 atom % 15N
98 atom % D
Concentration
~3 N in D2O
Technique(s)
bio NMR: suitable
Densité
1.082 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES 
[O-][2H].[2H][15N+]([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/H3N.H2O/h1H3;1H2/i1+1;/hD5
Clé InChI
VHUUQVKOLVNVRT-WWGYPZNKSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable