Principaux documents
593729
Sigma-Aldrich
N-Methyl-m-toluidine
97%
Synonyme(s) :
N-Methyl-3-toluidine
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H4NHCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
121.18
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.5560 (lit.)
pb
204-206 °C/5 mmHg (lit.)
Densité
0.957 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES 
CNc1cccc(C)c1
InChI
1S/C8H11N/c1-7-4-3-5-8(6-7)9-2/h3-6,9H,1-2H3
Clé InChI
FBGJJTQNZVNEQU-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
194.0 °F
Point d'éclair (°C)
90 °C