Principaux documents
279447
Sigma-Aldrich
Malonic acid-2-13C
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
Propanedioic-2-13C acid
1 G
1 210,00 $
1 210,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 G
1 210,00 $
About This Item
Formule linéaire :
13CH2(CO2H)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
105.05
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
1 210,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Forme
powder
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Pf
132-135 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
OC(=O)[13CH2]C(O)=O
InChI
1S/C3H4O4/c4-2(5)1-3(6)7/h1H2,(H,4,5)(H,6,7)/i1+1
Clé InChI
OFOBLEOULBTSOW-OUBTZVSYSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable