Principaux documents
282448
Sigma-Aldrich
Propionic acid-1-13C
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
Propanoic acid-1-13C
1 G
548,00 $
548,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 G
548,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH213CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
75.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
548,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Niveau de qualité
Essai
99% (CP)
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
pb
141 °C (lit.)
Pf
-24--23 °C (lit.)
Densité
0.993 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
CC[13C](O)=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)/i3+1
Clé InChI
XBDQKXXYIPTUBI-LBPDFUHNSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
129.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
54 °C - closed cup
S Huclier-Markai et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 32(16), 1331-1343 (2018-05-29)
Natural organic matter (NOM) is present in the environment and could influence the migration of heavy metals/radionuclides. The dissolved fraction of NOM (DOM) is usually quantified using total organic carbon analysis or UV-visible spectrometry. Nonetheless, analysis using pattern recognition cannot