Documents
696072
Sigma-Aldrich
N-Propargyl phthalimide
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H7NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.18
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
148-152 °C
Chaîne SMILES 
O=C1N(CC#C)C(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C11H7NO2/c1-2-7-12-10(13)8-5-3-4-6-9(8)11(12)14/h1,3-6H,7H2
Clé InChI
PAZCLCHJOWLTGA-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Gerasimos Rassias et al.
European journal of medicinal chemistry, 210, 112948-112948 (2020-11-04)
Βradykinin stimulation of B2 receptor is known to activate the oncogenic ERK pathway and overexpression of bradykinin receptors B1 and B2 has been reported to occur in glioma, colorectal and cervical cancers. B1R and B2R antagonists have been shown to