Documents
592315
Sigma-Aldrich
3-(Triethoxysilyl)furan
96%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H18O4Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
230.33
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
96%
Indice de réfraction
n20/D 1.4320 (lit.)
Point d'ébullition
50 °C/0.2 mmHg (lit.)
Densité
1.004 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCO[Si](OCC)(OCC)c1ccoc1
InChI
1S/C10H18O4Si/c1-4-12-15(13-5-2,14-6-3)10-7-8-11-9-10/h7-9H,4-6H2,1-3H3
Clé InChI
FCIABWJRBPKYJO-UHFFFAOYSA-N
Application
A silicon-based nucleophile shown to be reactive in Pd-catalyzed cross-coupling reactions.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
195.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
91 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Denmark, S. E.; Ober, M. H.
Aldrichimica Acta, 36, 75-75 (2003)