Principaux documents
590770
Sigma-Aldrich
2-(2-Thienyl)furan
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H6OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.6210 (lit.)
pb
209 °C (lit.)
Densité
1.192 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
c1coc(c1)-c2cccs2
InChI
1S/C8H6OS/c1-3-7(9-5-1)8-4-2-6-10-8/h1-6H
Clé InChI
RVYKTPRETIBSPK-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
198.0 °F
Point d'éclair (°C)
92.2 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Chung-Wen Kuo et al.
Membranes, 11(2) (2021-02-13)
Five carbazole-containing polymeric membranes (PDTC, P(DTC-co-BTP), P(DTC-co-BTP2), P(DTC-co-TF), and P(DTC-co-TF2)) were electrodeposited on transparent conductive electrodes. P(DTC-co-BTP2) shows a high ΔT (68.4%) at 855 nm. The multichromic properties of P(DTC-co-TF2) membrane range between dark yellow, yellowish-green, gunmetal gray, and dark