Principaux documents
589179
Sigma-Aldrich
Iron(III) oxide-17O3
85 atom % 17O
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Fe217O3
Poids moléculaire :
162.69
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12142200
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
85 atom % 17O
Forme
solid
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES 
[17O]=[Fe][17O][Fe]=[17O]
InChI
1S/2Fe.3O/i;;3*1+1
Clé InChI
JEIPFZHSYJVQDO-AMUARUGPSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable