Documents
589101
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-ethylacrylate
96%
Synonyme(s) :
Ethyl α-ethylacrylate, Ethyl 2-methylenebutanoate, Ethyl ethacrylate
About This Item
Formule linéaire :
C2H5C(CH2)CO2C2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
128.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
96%
Indice de réfraction
n20/D 1.421 (lit.)
Point d'ébullition
139-145 °C (lit.)
Densité
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[H]\C([H])=C(\CC)C(=O)OCC
InChI
1S/C7H12O2/c1-4-6(3)7(8)9-5-2/h3-5H2,1-2H3
Clé InChI
OUGJKAQEYOUGKG-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
89.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
31.67 °C - closed cup