Principaux documents
679658
Sigma-Aldrich
Tris(4-formylphenyl)amine
97%
Synonyme(s) :
4,4′,4′′-Triformyltriphenylamine
500 MG
125,00 $
5 G
752,00 $
125,00 $
Disponibilité
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 MG
125,00 $
5 G
752,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C21H15NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
329.35
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
125,00 $
Disponibilité
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
244-248 °C
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)c1ccc(cc1)N(c2ccc(cc2)C([H])=O)c3ccc(cc3)C([H])=O
InChI
1S/C21H15NO3/c23-13-16-1-7-19(8-2-16)22(20-9-3-17(14-24)4-10-20)21-11-5-18(15-25)6-12-21/h1-15H
Clé InChI
YOXHQRNDWBRUOL-UHFFFAOYSA-N
Application
Used in preparation of triangular ligands for self-assembly into M4L4 tetrahedra.[1]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 4 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Synthesis, 3736-3736 (2007)
Articles
Organic electronics promise renewable energy solutions surpassing silicon-based tech.