Principaux documents
579947
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethoxy)benzenesulfonyl chloride
97%
About This Item
Formule linéaire :
CF3OC6H4SO2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
260.62
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Point d'ébullition
75-77 °C/1 mmHg (lit.)
Pf
27-31 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)Oc1ccccc1S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H4ClF3O3S/c8-15(12,13)6-4-2-1-3-5(6)14-7(9,10)11/h1-4H
Clé InChI
JLTBWYIUMFEOTN-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter