Principaux documents
578193
Sigma-Aldrich
Poly[(methyl methacrylate)-co-(9-anthracenylmethyl methacrylate)]
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
Composition
chromophore, 20 mol %
Température de transition
Tg 103 °C (DSC)
Fluorescence
λex 251 nm; λem 416 nm in chloroform
Description générale
Fluorescent polymer.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable