765120
1-Pyrenemethyl methacrylate
contains ≤200 ppm MEHQ as inhibitor, 99% (GC)
Synonyme(s) :
1-Pyrenylmethyl methacrylate, Pyrene methacrylate, Pyrenylmethyl methacrylate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99% (GC)
Forme
powder
Contient
≤200 ppm MEHQ as inhibitor
Pf
100-105 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(=C)C(=O)OCc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34
InChI
1S/C21H16O2/c1-13(2)21(22)23-12-17-9-8-16-7-6-14-4-3-5-15-10-11-18(17)20(16)19(14)15/h3-11H,1,12H2,2H3
Clé InChI
BUQDPCFXOBQDLX-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- fluorescent monomer
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable