Principaux documents
577057
Sigma-Aldrich
Poly(9-anthracenylmethyl acrylate)
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
solid
Pf
205-215 °C (dec.) (lit.)
Température de transition
Tg (DSC) 143 °C (onset)
Solubilité
chloroform: soluble
toluene: soluble
Fluorescence
λex 251 nm; λem 417 nm in chloroform
Caractéristiques et avantages
Fluorescent polymer.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable