408905
Hexyl acrylate
98%, contains 100 ppm hydroquinone as inhibitor
Synonyme(s) :
Acrylic Acid Hexyl Ester, Hexyl 2-propenoate, hexylacrylate, n-Hexyl acrylate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
liquid
Contient
100 ppm hydroquinone as inhibitor
Indice de réfraction
n20/D 1.428 (lit.)
pb
88-90 °C/24 mmHg (lit.)
Densité
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCCOC(=O)C=C
InChI
1S/C9H16O2/c1-3-5-6-7-8-11-9(10)4-2/h4H,2-3,5-8H2,1H3
Clé InChI
LNMQRPPRQDGUDR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
154.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
68 °C - closed cup