Principaux documents
575933
Sigma-Aldrich
Barium periodate
≥99.99%
About This Item
Formule linéaire :
Ba(IO4)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
519.13
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352000
ID de substance PubChem :
Pureté
≥99.99%
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
Chaîne SMILES 
[Ba++].[O-]I(=O)(=O)=O.[O-]I(=O)(=O)=O
InChI
1S/Ba.2HIO4/c;2*2-1(3,4)5/h;2*(H,2,3,4,5)/q+2;;/p-2
Clé InChI
SSTZWBSEDRHYPU-UHFFFAOYSA-L
Pictogrammes
Flame over circleExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable