Principaux documents
57082-U
Supelco
Tubes de SPE Supelclean LC-Alumina-A
bed wt. 1 g, volume 3 mL, pk of 54
54 EA
223,00 $
223,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Changer de vue
54 EA
223,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41115712
Nomenclature NACRES :
NB.21
223,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Matériaux
polypropylene tube
Composition
bed wt., 1 g
Conditionnement
pk of 54
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Volume
3 mL
Matrice
Alumina for acidic pH (~5); Brockmann Act. I base material
Groupe de la matrice active
Alumina phase
Taille des particules
60-325 mesh
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
normal phase
Informations légales
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1