Principaux documents
92676
Supelco
2-Amino-3-hydroxypyridine
analytical standard
Synonyme(s) :
2-Amino-3-pyridinol
100 MG
82,50 $
82,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
82,50 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H6N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
110.11
Beilstein:
109868
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.21
82,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥98.0 %
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Pf
168-172 °C (lit.)
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
Nc1ncccc1O
InChI
1S/C5H6N2O/c6-5-4(8)2-1-3-7-5/h1-3,8H,(H2,6,7)
Clé InChI
BMTSZVZQNMNPCT-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3