Key Documents
574007
Sigma-Aldrich
Cerium(III) carbonate hydrate
99.995% trace metals basis
Synonyme(s) :
Cerous carbonate hydrate
About This Item
Formule linéaire :
Ce2(CO3)3 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
460.26 (anhydrous basis)
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Pureté
99.995% trace metals basis
Forme
powder and chunks
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: cerium
Chaîne SMILES 
O.[Ce+3].[Ce+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/3CH2O3.2Ce.H2O/c3*2-1(3)4;;;/h3*(H2,2,3,4);;;1H2/q;;;2*+3;/p-6
Clé InChI
KHSBAWXKALEJFR-UHFFFAOYSA-H
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable