Principaux documents
570966
Sigma-Aldrich
N-[1-(S)-(+)-Ethoxycarbonyl-3-phenylpropyl]-L-alanyl carboxyanhydride
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H19NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
305.33
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Activité optique
[α]20/D +36.5°, c = 1 in chloroform
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
69-73 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)[C@H](CCc1ccccc1)N2[C@@H](C)C(=O)OC2=O
InChI
1S/C16H19NO5/c1-3-21-15(19)13(10-9-12-7-5-4-6-8-12)17-11(2)14(18)22-16(17)20/h4-8,11,13H,3,9-10H2,1-2H3/t11-,13-/m0/s1
Clé InChI
GFZFELCFSBCPDB-AAEUAGOBSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1