Principaux documents
270067
Sigma-Aldrich
1-(2-Methoxyphenyl)piperazine hydrochloride
97%
100 G
195,00 $
195,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
195,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H16N2O · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.72
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
195,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
217-219 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl[H].COc1ccccc1N2CCNCC2
InChI
1S/C11H16N2O.ClH/c1-14-11-5-3-2-4-10(11)13-8-6-12-7-9-13;/h2-5,12H,6-9H2,1H3;1H
Clé InChI
DDMVHGULHRJOEC-UHFFFAOYSA-N
Application
1-(2-Methoxyphenyl)piperazine hydrochloride may be used in chemical synthesis studies.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable