Principaux documents
569623
Sigma-Aldrich
9-Benzylidenefluorene
98%
Synonyme(s) :
9-Benzylidene-9H-fluorene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H14
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
254.33
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Forme
solid
Pf
74-77 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
phenyl
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
c1ccc(cc1)\C=C2\c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C20H14/c1-2-8-15(9-3-1)14-20-18-12-6-4-10-16(18)17-11-5-7-13-19(17)20/h1-14H
Clé InChI
RMQMLYMBZGDKBY-UHFFFAOYSA-N
Attention
Refrigerate
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable