Principaux documents
568457
Sigma-Aldrich
2-Thienyl-N,N-bis(2-thienylmethylene)methanediamine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H12N2S3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
316.46
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Forme
solid
Pf
111-115 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
c1csc(c1)\C=N\C(\N=C\c2cccs2)c3cccs3
InChI
1S/C15H12N2S3/c1-4-12(18-7-1)10-16-15(14-6-3-9-20-14)17-11-13-5-2-8-19-13/h1-11,15H/b16-10+,17-11+
Clé InChI
JFBOACJJWSHXAS-OTYYAQKOSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable